1-Propanol, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
96566-10ML-F 96566-5ML-F
96566-10ML-FEA 339 EUR InStock
96566-10ML-F 96566-5ML-F
1-Propanol, Supelco®
1-Propanol
Formel: H₃CCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 97 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –127 °C
Dichte: 0,8053 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 15 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002941
CAS-Nummer: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07934
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce4d0cad53f180e9772a3503dfcde3eacf5c5940&vid=ce4d0cad53f180e9772a3503dfcde3eacf5c5940&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge