Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ampicillin Natriumsalz 91,0-102,0%, BioChemica®

Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A0839.0010 A0839.0025 A0839.0100
A0839.0010EA 31.8 EUR InStock
A0839.0010 A0839.0025 A0839.0100
Ampicillin Natriumsalz 91,0-102,0%, BioChemica®
Ampicillin Natriumsalz


Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Melting Pt: 212…215 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064313
CAS-Nummer: 69-52-3
EINECS: 200-708-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (HPLC) 91.0 - 102.0 %
α20°C/D; 0.2 %, H2O +258° - +287°
pH (10 %; H2O; 20°C) 8.0 - 10.0
Heavy metals max. 0.002 %
Water (K.F.) max. 2 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge