di-Ammoniumoxalat Monohydrat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A10263.0E A10263.22 A10263.36
A10263.0EEA 198 EUR InStock
A10263.0E A10263.22 A10263.36
di-Ammoniumoxalat Monohydrat ≥98%
di-Ammoniumoxalat Monohydrat
Purity: 98% CAS No.: 6009-70-7 Molecular Formula: C2H8N2O4.H2O Formula Weight: 142.11 (124.10anhy) Physical Form: Crystalline solid Density: 1.50 Appearance: White Melting Point: 70° dec. Beilstein Reference: 3759830 Merck Reference: 14,537 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149694
Formel: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Siedepunkt: 70 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 70 °C (Zers.)
Dichte: 1,50
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149694
CAS-Nummer: 6009-70-7
EINECS: 238-135-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,537
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge