N-Hydroxysuccinimid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A10312.14 A10312.22 A10312.36
A10312.14EA 35.2 EUR InStock
A10312.14 A10312.22 A10312.36
N-Hydroxysuccinimid ≥98%
N-Hydroxysuccinimid
Purity: 98+% CAS No.: 6066-82-6 Molecular Formula: C4H5NO3 Formula Weight: 115.09 Melting Point: 94-99° Beilstein Reference: 113913
Formel: C₄H₅NO₃
Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 94…99 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005516
CAS-Nummer: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge