2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoesäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A10333.09 A10333.18
A10333.09EA 39.9 EUR InStock
A10333.09 A10333.18
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoesäure ≥98%
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoesäure
Purity: 98+% CAS No.: 1634-82-8 Molecular Formula: C13H10N2O3 Formula Weight: 242.23 Melting Point: 205-207° Beilstein Reference: 1842696
Formel: C₁₃H₁₀N₂O₃
Melting Pt: 205…207 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002428
CAS-Nummer: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge