2-Chlor-6-fluorbenzaldehyd ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A10513.14 A10513.22
A10513.14EA 29 EUR InStock
A10513.14 A10513.22
2-Chlor-6-fluorbenzaldehyd ≥97%
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 387-45-1 Molecular Formula: C7H4ClFO Formula Weight: 158.56 Flash Point: 101°(213°F) Melting Point: 35-39° Boiling Point: 91-93°/10mm Beilstein Reference: 2245530 MDL No.: MFCD00003306
Formel: C₇H₄ClFO
Siedepunkt: 91…93 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 35…39 °C
Flash-Pt: 101 °C (213 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003306
CAS-Nummer: 387-45-1
EINECS: 206-860-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge