Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Brom-2,6-difluorbenzol ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A10633.06 A10633.14
A10633.06EA 44.5 EUR InStock
A10633.06 A10633.14
1-Brom-2,6-difluorbenzol ≥98%
1-Brom-2,6-difluorbenzol
Purity: 98% CAS No.: 64248-56-2 Molecular Formula: C6H3BrF2 Formula Weight: 192.99 Flash Point: 53°(127°F) Refractive Index: 1.5110 Boiling Point: 61°/35mm Beilstein Reference: 1681053 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009894


Formel: C₆H₃BrF₂
MW: 192.99 g/mol
Siedepunkt: 61 °C (35 mmHg)
Dichte: 1.710
Flash-Pt: 53 °C (127 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009894
CAS-Nummer: 64248-56-2
EINECS: 264-750-2
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge