Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Brombutan ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A10696.0C A10696.0E A10696.36
A10696.0CEA 377 EUR InStock
A10696.0C A10696.0E A10696.36
1-Brombutan ≥98%
1-Brombutan
Purity: 98+% CAS No.: 109-65-9 Molecular Formula: C4H9Br Formula Weight: 137.03 Flash Point: 20°(68°F) Physical Form: Liquid Density: 1.275 Refractive Index: 1.4400 Appearance: Colourless Odour: Characteristic Melting Point: -112° Boiling Point: 101-102° Beilstein Reference: 1098260 Merck Reference: 14,1553 UN No.: 1126 MDL No.: MFCD00000260


Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
Siedepunkt: 101…102 °C
Melting Pt: –112 °C
Dichte: 1,275
Flash-Pt: 20 °C (68 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000260
CAS-Nummer: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
UN: 1126
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1553
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge