Kojisäure ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A10760.06 A10760.14 A10760.22
A10760.06EA 43.5 EUR InStock
A10760.06 A10760.14 A10760.22
Kojisäure ≥99%
Kojisäure
Purity: 99% CAS No.: 501-30-4 Molecular Formula: C6H6O4 Formula Weight: 142.11 Odour: Odourless Melting Point: 152-155° Beilstein Reference: 120895 Merck Reference: 14,5317 MDL No.: MFCD00006580
Formel: C₆H₆O₄
MW: 142.11 g/mol
Siedepunkt: 323
Melting Pt: 152…155 °C
Dichte: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006580
CAS-Nummer: 501-30-4
EINECS: 207-922-4
Merck Index: 13,05334
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge