Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dimethylacetal ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A10939.14 A10939.22 A10939.36
A10939.14EA 35.8 EUR InStock
A10939.14 A10939.22 A10939.36
Dimethylacetal ≥98%
Dimethylacetal
Purity: 98+% CAS No.: 534-15-6 Molecular Formula: CH3CH(OCH3)2 Formula Weight: 90.12 Flash Point: -17°(1°F) Refractive Index: 1.3670 Odour: Sweet Melting Point: -113° Boiling Point: 63-65° Beilstein Reference: 1697039 Merck Reference: 14,3226 UN No.: 2377 MDL No.: MFCD00008493


Formel: C₄H₁₀O₂
Siedepunkt: 63…65 °C
Melting Pt: –113 °C
Dichte: 0,852
Flash-Pt: –17 °C (1 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008493
CAS-Nummer: 534-15-6
EINECS: 208-589-8
UN: 2377
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3226
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge