Ethyltrifluoracetat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A11520.0B A11520.18 A11520.30
A11520.0BEA 656 EUR InStock
A11520.0B A11520.18 A11520.30
Ethyltrifluoracetat ≥99%
Ethyltrifluoracetat
Purity: 99% CAS No.: 383-63-1 Molecular Formula: C4H5F3O2 Formula Weight: 142.08 Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.3070 Odour: Sweet Melting Point: -78° Boiling Point: 60-62° Beilstein Reference: 1761411 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000419
Formel: C₄H₅F₃O₂
MW: 142.08 g/mol
Siedepunkt: 60…62 °C
Melting Pt: < –78 °C
Dichte: 1.192
Flash-Pt: –1 °C (30 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000419
CAS-Nummer: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge