Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α,α'-Dichlor-o-xylol ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A12500.18 A12500.30
A12500.18EA 54 EUR InStock
A12500.18 A12500.30
α,α'-Dichlor-o-xylol ≥98%
α,α'-Dichlor-o-xylol
Purity: 98% CAS No.: 612-12-4 Molecular Formula: C8H8Cl2 Formula Weight: 175.06 Flash Point: 107°(224°F) Odour: Pungent Boiling Point: 246° Beilstein Reference: 2043675 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00000903


Formel: C₈H₈Cl₂
Siedepunkt: 246 °C
Melting Pt: 53…57 °C
Dichte: 1,393 g/cm³ (0 °C)
Flash-Pt: 107 °C (224 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000903
CAS-Nummer: 612-12-4
EINECS: 210-291-8
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge