α,α,α-Trifluor-m-kresol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12784.06 A12784.14 A12784.22
A12784.06EA 21.4 EUR InStock
A12784.06 A12784.14 A12784.22
α,α,α-Trifluor-m-kresol ≥98%
α,α,α-Trifluor-m-kresol
Purity: 98+% CAS No.: 98-17-9 Molecular Formula: C7H5F3O Formula Weight: 162.11 Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.4580 Odour: Phenol-like Melting Point: -2° Boiling Point: 177-178° Beilstein Reference: 2045663 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002299
Formel: C₇H₅F₃O
Siedepunkt: 177…178 °C
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 1,336
Flash-Pt: 74 °C (165 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002299
CAS-Nummer: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge