Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumcer(IV)nitrat ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A12882.0B A12882.18 A12882.30 A12882.PG
A12882.0BEA 363 EUR InStock
A12882.0B A12882.18 A12882.30 A12882.PG
Ammoniumcer(IV)nitrat ≥98%
Ammoniumcer(IV)nitrat
Purity: 98+% CAS No.: 16774-21-3 Molecular Formula: H8CeN8O18 Formula Weight: 548.23 Odour: Pungent Merck Reference: 14,1992 MDL No.: MFCD00151121


Formel: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Melting Pt: 107…108 °C
Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151121
CAS-Nummer: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,1992
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge