1-Adamantancarbonsäure ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12959.14 A12959.22 A12959.36
A12959.14EA 52.2 EUR InStock
A12959.14 A12959.22 A12959.36
1-Adamantancarbonsäure ≥99%
1-Adamantancarbonsäure
Purity: 99% CAS No.: 828-51-3 Molecular Formula: C11H16O2 Formula Weight: 180.25 Melting Point: 173-176° Beilstein Reference: 1910637
Formel: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180.25 g/mol
Melting Pt: 173…176 °C
Dichte: 1.221 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074720
CAS-Nummer: 828-51-3
EINECS: 212-584-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge