Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,4-Dichlorbenzylamin 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A13207.06 A13207.14
A13207.06EA 32.3 EUR InStock
A13207.06 A13207.14
2,4-Dichlorbenzylamin 98%
2,4-Dichlorbenzylamin
Purity: 98% CAS No.: 95-00-1 Molecular Formula: C7H7Cl2N Formula Weight: 176.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5780 Odour: Amine-like Boiling Point: 258-260° Beilstein Reference: 775667 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008109


Formel: C₇H₇Cl₂N
Siedepunkt: 258…260 °C
Dichte: 1,320
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008109
CAS-Nummer: 95-00-1
EINECS: 202-382-6
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge