Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A14027.03 A14027.06 A14027.14 A14027.18
A14027.03EA 22.7 EUR InStock
A14027.03 A14027.06 A14027.14 A14027.18
Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate 98%
Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate
Purity: 98% CAS No.: 122049-54-1 Molecular Formula: C9H7NaO3.H2O Formula Weight: 204.16 (186.14anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4770978 MDL No.: MFCD00149109
Formel: C₉H₉NaO₄
Melting Pt: >300 °C
MDL Number: MFCD00149109
CAS-Nummer: 122049-54-1
EINECS: 204-053-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge