2,4-Difluorbenzonitril ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A14113.06 A14113.14
A14113.06EA 36.7 EUR InStock
A14113.06 A14113.14
2,4-Difluorbenzonitril ≥98%
2,4-Difluorbenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 3939-09-1 Molecular Formula: C7H3F2N Formula Weight: 139.11 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 189° Beilstein Reference: 1940316 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00009826
Formel: C₇H₃F₂N
MW: 139.1 g/mol
Siedepunkt: 189 °C
Melting Pt: 43…48 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009826
CAS-Nummer: 3939-09-1
EINECS: 223-523-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge