3-(2-Methoxyphenyl)propionsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A14314.14 A14314.06 A14314.22
A14314.14EA 57.3 EUR InStock
A14314.14 A14314.06 A14314.22
3-(2-Methoxyphenyl)propionsäure ≥98%
3-(2-Methoxyphenyl)propionsäure
Purity: 98+% CAS No.: 6342-77-4 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 85-88° Beilstein Reference: 2097012
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Siedepunkt: 302
Melting Pt: 85…88 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002772
CAS-Nummer: 6342-77-4
EINECS: 228-738-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge