Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Piperazin, wasserfrei 99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A15049.36 A15049.0E A15049.22
A15049.36EA 55.8 EUR InStock
A15049.36 A15049.0E A15049.22
Piperazin, wasserfrei 99%
Piperazin
Purity: 99% CAS No.: 110-85-0 Molecular Formula: C4H10N2 Formula Weight: 86.14 Flash Point: 88°(190°F) Melting Point: 108-113° Boiling Point: 146-148° Beilstein Reference: 102555 Merck Reference: 14,7464 UN No.: 2579 MDL No.: MFCD00005953


Formel: C₄H₁₀N₂
MW: 86.14 g/mol
Siedepunkt: 146…148 °C
Melting Pt: 108…113 °C
Dichte: 1.110
Flash-Pt: 88 °C (190 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005953
CAS-Nummer: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8 III
Merck Index: 14,7464
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge