α,α,α-Trifluor-o-toluidin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A15072.22 A15072.36
A15072.22EA 41 EUR InStock
A15072.22 A15072.36
α,α,α-Trifluor-o-toluidin ≥98%
α,α,α-Trifluor-o-toluidin
Purity: 98% CAS No.: 88-17-5 Molecular Formula: C7H6F3N Formula Weight: 161.13 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4800 Odour: Recognizable Melting Point: -35 to -33° Boiling Point: 67-68°/15mm Beilstein Reference: 879494 UN No.: 2942 MDL No.: MFCD00007718
Formel: C₇H₆F₃N
Siedepunkt: 67…68 °C (15 mmHg)
Melting Pt: –35…–33 °C
Dichte: 1,295
Flash-Pt: 65 °C (149 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007718
CAS-Nummer: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
UN: 2942
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge