Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-(3-Indolyl)butansäure ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A15260.14 A15260.06 A15260.22
A15260.14EA 173 EUR InStock
A15260.14 A15260.06 A15260.22
4-(3-Indolyl)butansäure ≥98%
4-(3-Indolyl)butansäure
Purity: 98% CAS No.: 133-32-4 Molecular Formula: C12H13NO2 Formula Weight: 203.24 Odour: Odourless Melting Point: 121-125° Beilstein Reference: 171120 Merck Reference: 14,4965 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005664


Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Melting Pt: 121…125 °C
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005664
CAS-Nummer: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4965
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge