Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Chlor-4-nitrobenzol ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A15396.30 A15396.0B A15396.0I
A15396.30EA 32.4 EUR InStock
A15396.30 A15396.0B A15396.0I
1-Chlor-4-nitrobenzol ≥98%
1-Chlor-4-nitrobenzol
Purity: 98+% CAS No.: 100-00-5 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Flash Point: 127°(260°F) Melting Point: 82-86° Boiling Point: 238-242° Beilstein Reference: 508691 Merck Reference: 14,2151 UN No.: 1578 MDL No.: MFCD00007285


Formel: C₆H₄ClNO₂
MW: 157.56 g/mol
Siedepunkt: 238…242 °C
Melting Pt: 82…86 °C
Dichte: 1.515
Flash-Pt: 127 °C (260 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007285
CAS-Nummer: 100-00-5
EINECS: 202-809-6
UN: 1578
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02170
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge