Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Picolin ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A15595.0F A15595.AE A15595.AP
A15595.0FEA 140 EUR InStock
A15595.0F A15595.AE A15595.AP
4-Picolin ≥98%
4-Picolin
Purity: 98% CAS No.: 108-89-4 Molecular Formula: C6H7N Formula Weight: 93.13 Flash Point: 39°(102°F) Refractive Index: 1.5050 Odour: Unpleasant pH: 10-11 Melting Point: 3° Boiling Point: 144-145° Beilstein Reference: 104586 Merck Reference: 14,7402 UN No.: 2313 MDL No.: MFCD00006440


Formel: C₆H₇N
Siedepunkt: 144…145 °C
Melting Pt: 3 °C
Dichte: 0,957
Flash-Pt: 39 °C (102 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006440
CAS-Nummer: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
UN: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 14,7402
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge