Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A16187.0B A16187.0I A16187.30
A16187.0BEA 142 EUR InStock
A16187.0B A16187.0I A16187.30
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat ≥99%
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat
Purity: 99% CAS No.: 6106-24-7 Molecular Formula: C4H4Na2O6.2H2O Formula Weight: 230.08 (194.06anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 150° -2H2O Beilstein Reference: 6121732 Merck Reference: 14,8684 MDL No.: MFCD00150035


Formel: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
MW: 230.08 g/mol
Melting Pt: ∼150 °C (-2H₂O)
Dichte: 1.82
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150035
CAS-Nummer: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Merck Index: 12,08833
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39a75038f4ff5e6c234267b15540823ae361bed4&vid=431381294c5e245a731e1dbb51dac1e40239aab2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..