Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,N'-Diethylethylendiamin 96%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A17113.06 A17113.14 A17113.22
A17113.06EA 38.6 EUR InStock
A17113.06 A17113.14 A17113.22
N,N'-Diethylethylendiamin 96%
N,N'-Diethylethylendiamin
Purity: 96% CAS No.: 111-74-0 Molecular Formula: CH3CH2NHCH2CH2NHCH2CH3 Formula Weight: 116.21 Flash Point: 33°(92°F) Refractive Index: 1.4326 Boiling Point: 152-154° UN No.: 2685 MDL No.: MFCD00009033


Formel: C₆H₁₆N₂
Siedepunkt: 152…154 °C
Melting Pt: –11 °C
Dichte: 0,811
Flash-Pt: 33 °C (92 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009033
CAS-Nummer: 111-74-0
EINECS: 203-902-4
UN: 2685
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge