Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cobalt(II)acetat Tetrahydrat ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A18374.14 A18374.18 A18374.22 A18374.30 A18374.36
A18374.14EA 25.8 EUR InStock
A18374.14 A18374.18 A18374.22 A18374.30 A18374.36
Cobalt(II)acetat Tetrahydrat ≥98%
Cobalt(II)acetat Tetrahydrat
Purity: 98% CAS No.: 6147-53-1 Molecular Formula: C4H6CoO4.4H2O Formula Weight: 249.08 (177.02anhy) Refractive Index: 1.542 Odour: Odourless Beilstein Reference: 3731397 Merck Reference: 14,2433 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149569


Formel: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
Melting Pt: ∼140 °C (-4H₂O)
Dichte: 1,71
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149569
CAS-Nummer: 6147-53-1
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2433
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge