Thionin (Acetat)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A18912.06 A18912.14
A18912.06EA 56.2 EUR InStock
A18912.06 A18912.14
Thionin (Acetat)
Thionin (Acetat)
CAS No.: 78338-22-4 Molecular Formula: C14H13N3O2S Formula Weight: 287.34 MDL No.: MFCD00081194
Used as a biogical stain
Formel: C₁₄H₁₃N₃O₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081194
CAS-Nummer: 78338-22-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge