Drucken

Natriumdodecylsulfat (SDS)

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

A7249.5000
A7249.5000EA 214 EUR
A7249.5000
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Melting Pt: 204…207 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 14,08636
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=6a7612ae5253dfb12e319583f262a45c4fb095f4&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more