4-Brombenzonitril ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A10914.18 A10914.09 A10914.30 AB110356.0010
A10914.18EA 152 EUR InStock
A10914.18 A10914.09 A10914.30 ABCRAB110356.0010
4-Brombenzonitril ≥98%
4-Brombenzonitril
Purity: 98+% CAS No.: 623-00-7 Molecular Formula: C7H4BrN Formula Weight: 182.03 Flash Point: 130°(266°F) Melting Point: 111-114° Boiling Point: 235-237° Beilstein Reference: 2041518 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001811
Formel: C₇H₄BrN
MW: 182.02 g/mol
Siedepunkt: 235…237 °C
Melting Pt: 111…114 °C
Dichte: 1.562
Flash-Pt: 130 °C (266 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001811
CAS-Nummer: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge