(3,4-Dimethoxyphenylthio)essigsäure ≥97%
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AB126567.0005
ABCRAB126567.0005EA 0 EUR InStock
ABCRAB126567.0005
(3,4-Dimethoxyphenylthio)essigsäure ≥97%
(3,4-Dimethoxyphenylthio)essigsäure
Purity: 97% CAS No.: 95735-63-0 Molecular Formula: C10H12O4S Formula Weight: 228.26 Melting Point: 101-103° MDL No.: MFCD00052112
Formel: C₁₀H₁₂O₄S
MDL Number: MFCD00052112
CAS-Nummer: 95735-63-0
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge