Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Allylanisol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

102880250 102881000 102880050
ACRO102880250EA 52 EUR InStock
ACRO102880250 ACRO102881000 ACRO102880050
4-Allylanisol 98%
4-Allylanisol


Formel: C₁₀H₁₂O
Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 22,5 °C
Dichte: 0,96 g/cm³
Flash-Pt: 81 °C
MDL Number: MFCD00008653
CAS-Nummer: 140-67-0
EINECS: 205-427-8
Merck Index: 13,03740
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +20.5° to +21.5° (25°C, 589 nm) (c=10, H2O)
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤20 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge