Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-(Hydroxymethyl)benzylalkohol 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


105280500 105280100
ACRO105280500EA 270 EUR InStock
ACRO105280500 ACRO105280100
4-(Hydroxymethyl)benzylalkohol 99%
4-(Hydroxymethyl)benzylalkohol


Formel: C₈H₁₀O₂
Siedepunkt: 138…143 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 116…119 °C
MDL Number: MFCD00004665
CAS-Nummer: 589-29-7
EINECS: 209-641-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 119 °C
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge