Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Brom-3,5-xylenol 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

106870100 106870250 106871000 106875000
ACRO106870100EA 63.5 EUR InStock
ACRO106870100 ACRO106870250 ACRO106871000 ACRO106875000
4-Brom-3,5-xylenol 99%
4-Brom-3,5-xylenol


Formel: C₈H₉BrO
MW: 201.06 g/mol
Siedepunkt: 259
Melting Pt: 113…116 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002315
CAS-Nummer: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 116 °C
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..