Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Chlor-4-nitrobenzol 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

109630010 109630050 109631000
ACRO109630010EA 87.1 EUR InStock
ACRO109630010 ACRO109630050 ACRO109631000
1-Chlor-4-nitrobenzol 99%
1-Chlor-4-nitrobenzol


Formel: C₆H₄ClNO₂
MW: 157.56 g/mol
Siedepunkt: 239
Melting Pt: 81…84 °C
Dichte: 1.298 g/cm³
Flash-Pt: 127
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007285
CAS-Nummer: 100-00-5
EINECS: 202-809-6
UN: 1578
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02170
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dried substance)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge