Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Chlorpropionylchlorid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

109991000 109995000
ACRO109991000EA 51.5 EUR InStock
ACRO109991000 ACRO109995000
3-Chlorpropionylchlorid 98%
3-Chlorpropionylchlorid


Formel: C₃H₄Cl₂O
Siedepunkt: 143…145 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –32 °C
Dichte: 1,33 g/cm³
Flash-Pt: 49 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000747
CAS-Nummer: 625-36-5
EINECS: 210-890-4
UN: 3489
ADR: 6.1,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer About 0.05% 3,5-di-tert-Butylcatechol

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge