Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,6-Dichlorbenzaldehyd 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

113160500 113162500 113160010
ACRO113160500EA 34.3 EUR InStock
ACRO113160500 ACRO113162500 ACRO113160010
2,6-Dichlorbenzaldehyd 99%
2,6-Dichlorobenzaldehyde


Formel: C₇H₄Cl₂O
Siedepunkt: 239 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 71…72 °C
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003307
CAS-Nummer: 83-38-5
EINECS: 201-472-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -33° to -39° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Titration with NaOH ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge