Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,4-Dimethoxybenzaldehyd 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

115380250 115381000 115385000
ACRO115380250EA 35.4 EUR InStock
ACRO115380250 ACRO115381000 ACRO115385000
2,4-Dimethoxybenzaldehyd 98%
2,4-Dimethoxybenzaldehyde


Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 165 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 68…72 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003311
CAS-Nummer: 613-45-6
EINECS: 210-342-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge