Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

EDTA Tetranatriumsalz Hydrat 98%, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

118440025 118445000 118440100
ACRO118440025EA 224 EUR InStock
ACRO118440025 ACRO118445000 ACRO118440100
EDTA Tetranatriumsalz Hydrat 98%, rein
EDTA Tetranatriumsalz Hydrat
CAS No.: 194491-31-1


Formel: C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·xH₂O
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150025
CAS-Nummer: 194491-31-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥97.5 % (on dry substance)
Loss on drying 5 % to 15 % (160°C)
Residue after ignition ≤0.05 %
Clarity of solution (2% soln.) Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge