Girard-Reagenz T (Carbazoylmethyltrimethylammoniumchlorid) 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
119870500 119872500
ACRO119870500EA 34.2 EUR InStock
ACRO119870500 ACRO119872500
Girard-Reagenz T (Carbazoylmethyltrimethylammoniumchlorid) 99%
Girard-Reagenz T (Carbazoylmethyltrimethylammoniumchlorid)
Formel: C₅H₁₄ClN₃O
Melting Pt: 188…192 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012009
CAS-Nummer: 123-46-6
EINECS: 204-629-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 192 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..