Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-(1-Pyrrolidinyl)ethanol 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

121200250 121201000 121205000
ACRO121200250EA 69.3 EUR InStock
ACRO121200250 ACRO121201000 ACRO121205000
2-(1-Pyrrolidinyl)ethanol 95%
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Appearance: Clear light yellow to brown Liquid


Formel: C₆H₁₃NO
Siedepunkt: 79…81 °C (13 mmHg)
Dichte: 0,98 g/cm³
Flash-Pt: 56 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003181
CAS-Nummer: 2955-88-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4713 to 1.4743 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge