Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Propylencarbonat 99.5%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

131560025 131565000 131560010 131560100
ACRO131560025EA 122 EUR InStock
ACRO131560025 ACRO131565000 ACRO131560010 ACRO131560100
Propylencarbonat 99.5%
Propylencarbonat


Formel: C₄H₆O₃
Siedepunkt: 240…243 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –49 °C
Dichte: 1,204 g/cm³
Flash-Pt: 116 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005385
CAS-Nummer: 108-32-7
EINECS: 203-572-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤40 APHA

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge