Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,3-Pyridindicarbonsäure 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

131851000 131850250 131855000
ACRO131851000EA 63.3 EUR InStock
ACRO131851000 ACRO131850250 ACRO131855000
2,3-Pyridindicarbonsäure 99%
2,3-Pyridindicarbonsäure


Formel: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Siedepunkt: 357
Melting Pt: 188…190 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006295
CAS-Nummer: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Merck Index: 12,08258
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
Phosphate (PO4) ≤1.0 ppm
Sulfate (SO4) ≤1.0 ppm
Silicate (as SiO2) ≤0.01 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.01 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test
Conductivity 2.0 x 10-6 ohm-1 cm-1

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge