Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex 48 - 50% (aktives SO3), technische Qualität

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

132870250 132871000 132870025 132875000
ACRO132870250EA 51 EUR InStock
ACRO132870250 ACRO132871000 ACRO132870025 ACRO132875000
Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex 48 - 50% (aktives SO3), technische Qualität
Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex


Formel: C₅H₅NO₃S
Melting Pt: 155 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012437
CAS-Nummer: 26412-87-3
EINECS: 247-683-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 50 % (Active SO3)
Elemental Analysis 3.98 to 4.48 % N
Specific optical rotation -13.5° to -21.5° (20°C, 589 nm) (c=0.5 in chloroform)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge