Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Triphenylamin 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

140310250 140311000
ACRO140310250EA 66.2 EUR InStock
ACRO140310250 ACRO140311000
Triphenylamin 99+%
Triphenylamin


Formel: C₁₈H₁₅N
Siedepunkt: 347…348 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 125…127 °C
Dichte: 0,774 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003020
CAS-Nummer: 603-34-9
EINECS: 210-035-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 127 °C
GC ≥99.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge