Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

146010250 146011000 146015000
ACRO146010250EA 35.3 EUR InStock
ACRO146010250 ACRO146011000 ACRO146015000
(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid 98%
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride


Formel: C₂₀H₂₀ClOP
Siedepunkt: 413 °C
Melting Pt: 195…197 °C
Flash-Pt: >250 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011800
CAS-Nummer: 4009-98-7
EINECS: 223-664-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge