Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Adamantancarbonsäure 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

147880250 147881000 147880050
ACRO147880250EA 53.2 EUR InStock
ACRO147880250 ACRO147881000 ACRO147880050
1-Adamantancarbonsäure 99%
1-Adamantancarbonsäure


Formel: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180.25 g/mol
Melting Pt: 172…176 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074720
CAS-Nummer: 828-51-3
EINECS: 212-584-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge