Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Luminol (3-Aminophthalhydrazid) 98%, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

153850050 153850250 153850010 153851000
ACRO153850050EA 86.5 EUR InStock
ACRO153850050 ACRO153850250 ACRO153850010 ACRO153851000
Luminol (3-Aminophthalhydrazid) 98%, rein
Luminol (3-Aminophthalhydrazid)


Formel: C₈H₇N₃O₂
Melting Pt: 319…320 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006890
CAS-Nummer: 521-31-3
EINECS: 208-309-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-green to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Solubility (2 % in 1 N NaOH) Clear yellow to yellow-green
Titration excess NaOH ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge