Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Hydroxysuccinimid 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

157270250 157271000 157272500 157270010
ACRO157270250EA 38.4 EUR InStock
ACRO157270250 ACRO157271000 ACRO157272500 ACRO157270010
N-Hydroxysuccinimid 98+%
N-Hydroxysuccinimid


Formel: C₄H₅NO₃
Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 93…95 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005516
CAS-Nummer: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals (May have a tendency to cake)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.0 % (K.F.)
Solubility The product may contain some hydroxysuccinimide:ammonia adduct, which is virtually insoluble in acetone
Titration with NaOH 98.0 to 101.0 % (On dried substance)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge