Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,12-Dibromdodecan 96%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


158450250 158451000 158455000
ACRO158450250EA 67 EUR InStock
ACRO158450250 ACRO158451000 ACRO158455000
1,12-Dibromdodecan 96%
1,12-Dibromdodecan


Formel: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₂Br
MW: 328.13 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 37…42 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000226
CAS-Nummer: 3344-70-5
EINECS: 222-096-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 42 °C
GC ≥95 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge